Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3OCO)2O
Número CAS:
Peso molecular:
134.09
EC Number:
224-859-8
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
956715
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic
form
liquid
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
bp
45-46 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
COC(=O)OC(=O)OC
InChI
1S/C4H6O5/c1-7-3(5)9-4(6)8-2/h1-2H3
InChI key
GZDFHIJNHHMENY-UHFFFAOYSA-N
Application
Methylates one or two histidine residues at the active site of PEP carboxykinase; the resulting inhibition is only partially reversible.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F
flash_point_c
85 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?