Merck
D4140
Direct Red 81
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Colour Index Number:
28160
EC Number:
220-028-9
UNSPSC Code:
12171500
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
composition
Dye content, ~50%
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)