Merck
D3907
Sigma-Aldrich
1,3-Distearoyl-2-oleoylglycerol
~99%
Sinónimos:
1,3-Octadecanoyl-2-(cis-9-octadecanoyl)glycerol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C57H108O6
Número de CAS:
Peso molecular:
889.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensayo
~99%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)