Merck
D3032
1,2-Dimyristoyl-3-lauroyl-rac-glycerol
~99%
Sinónimos:
1,2-Ditetradecanoyl-3-dodecanoyl-rac-glycerol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C43H82O6
Número CAS:
Peso molecular:
695.11
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
~99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)