Merck
D2380
Sigma-Aldrich
DNP-L-valine
Sinónimos:
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-valine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13N3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
283.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C(Nc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)C(O)=O
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)