Merck
D1755
Sigma-Aldrich
DNP-L-serine
Sinónimos:
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-serine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9N3O7
Número de CAS:
Peso molecular:
271.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(Nc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)C(O)=O