CWA-1149
Anti-Human HER-2/CD340 (24D2) ColorWheel® Dye-Ready mAb
Sinónimos:
Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2;EC:2.7.10.1;Metastatic lymph node gene 19 protein;MLN 19;Proto-oncogene Neu;Proto-oncogene c-ErbB-2;Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2;p185erbB2;CD340
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
24D2, monoclonal
Línea del producto
ColorWheel®
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 137.91 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1
secuencia del epítopo
Extracellular domain
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
compatibilidad
for use with ColorWheel® Dyes (Required, (Sold Separately))
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ERBB2(2064)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Flow Cytometry in MCF-7 cells.
Flow Cytometry Analysis: Staining of one million MCF-7 cells was performed using 5 μL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1149, Anti-Human HER-2/CD340 (24D2) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWDS-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye or the equivalent amount of Cat. No. CWA-1013 Mouse IgG1 isotype control and Cat. No. CWDS-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: Staining of one million MCF-7 cells was performed using 5 μL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1147, Anti-Human CD147 (MEM-M6/1) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWDS-APC ColorWheel® Antibody-Ready Allophycocyanin (APC) Dye or a 1:1 mixture of the equivalent amount of Cat. No. CWA-101 Mouse IgG1 isotype control and Cat. No. CWDS-APC ColorWheel® Antibody-Ready Allophycocyanin (APC) Dye.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Compatibilidad
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)