CWA-1069
Anti-Human PD-L1 (29E.2A3) Colorwheel® Dye-Ready mAb
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
Sinónimos:
Programmed cell death 1 ligand 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
29E.2A3, monoclonal
Línea del producto
ColorWheel®
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 33.28 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
rat
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2bκ
secuencia del epítopo
Extracellular domain
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
compatibilidad
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
mouse ... CD274(29126)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Flow cytometry in PHA-stimulated human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Flow Cytometry Analysis (FC): Staining of one million PHA-stimulated Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) was performed using 5 μL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1069, Anti-Human PD-L1 (29E.2A3) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWD-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye or an equivalent amount of PE-conjugated Mouse IgG2b isotype control.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Compatibilidad
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
obligatorio pero no suministrado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)