CLS9459
Corning® 8 well strip plate, EIA/RIA FB HB
non-sterile, lid: no, case of 100
Sinónimos:
strip well plate
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
envase
case of 100
fabricante / nombre comercial
Corning 9459
tamaño
8 wells
idoneidad
suitable for (cell cuture)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)