CLS6780NP
Corning® LSE™ orbital shakers
orbital shaker, without platform, 120V, 1/cs
Sinónimos:
laboratory shakers, orbital shakers
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
120 V AC
Características
CE compliant
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 6780-NP
Parámetros
20-300 rpm speed
L × An × Al
25.6 cm × 31.8 cm × 12.7 cm
peso
7.3 kg
idoneidad
suitable for (variety of shaking and mixing applications)
Categorías relacionadas
Descripción general
- Two stainless steel platform options
- 19 mm orbit for aeration of cultures and staining gels
- Large digital display with single-knob control
- Digital control of shaking speed and time
- Safe for cold room or incubator use
- Maximum capacity: 4 x 1L, 5 x 500 mL, 9 x 250 mL or 16 x 125 mL
Aplicación
- variety of shaking and mixing applications
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)