CLS67804
Corning® LSE™ digital microplate shakers
digital microplate shaker, accommodates up to 4 microplates, 120 V, 1/cs
Sinónimos:
laboratory mixer shaker, laboratory shakers, microplate shakers
Seleccione un Tamaño
MXP 34,602.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 34,602.00
Productos recomendados
entrada CA/CC
120 V AC
esterilidad
non-sterile
Características
CE compliant
lid: no
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 6780-4
Parámetros
100-1400 rpm speed
L × An × Al
16.8 cm × 27.9 cm × 15.3 cm
peso
4.3 kg
color
none
Categorías relacionadas
Descripción general
- Large capacity - process up to 4 microplates
- 3 mm orbit for resuspending, homogenizing or vortexing
- Large digital display with single-knob control
- Suitable for cold room or incubator use
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)