CLS4807
Corning® Isotip® filtered pipet tips
0.2-10 μL, universal fit racked pipet tips, natural, sterile, 96 tips/rack, 960 tips/case
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
Seleccione un Tamaño
MXP 2,286.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 2,286.00
Productos recomendados
Materiales
natural tip
polypropylene
esterilidad
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter
graduation
packaging: rack
envase
rack of 96
fabricante / nombre comercial
Corning 4807
intervalo de volumen
0.2-10 μL
volumen
0.2—10 μL
idoneidad
suitable for (applications where avoidance of cross contamination is critical, such as DNA amplification and radioisotope handling)
compatibilidad
all popular research-grade pipettors
Categorías relacionadas
Descripción general
Corning Isotip filtered pipet tips feature an inert, hydrophobic barrier that prevents aerosolised contaminants from contacting pipettor shafts. All filtered pipet tips are packaged sterile and are certified RNase/DNase-free and nonpyrogenic.
Aplicación
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)