CLS431222
Corning® syringe filters
regenerated cellulose membrane, diam. 25 mm, pore size 0.2 μm
Sinónimos:
disposable syringe filters, sterile syringe filters, syringe filters
Seleccione un Tamaño
MXP 2,090.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 2,090.00
Productos recomendados
Materiales
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
descripción
female luer lock/male luer slip
esterilidad
sterile
envase
case of 50
fabricante / nombre comercial
Corning 431222
Diámetro
25 mm
tamaño de poro
0.2 μm
Adaptador
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (slip)
Categorías relacionadas
Descripción general
PES for low protein binding and faster flow rates; surfactant-free cellulose acetate (SFCA) for the lowest protein binding; PTFE for chemical resistance; and regenerated cellulose (RC) the best choice for DMSO compatibility.
- Regenerated cellulose (RC) membranes are the best choice for DMSO compatibility
- 100% integrity tested, sterile and certified nonpyrogenic and noncytotoxic
- Manufactured in accordance with ISO 9002 standards
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)