Documentos clave
CLS430055
Tubos de centrífuga de 15 ml Corning®
15 mL centrifuge tubes, PET, conical bottom w/ plug seal cap, rack packed, sterile, natural, 50/rack, 500/cs
Sinónimos:
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes
Seleccione un Tamaño
100 EA
MXP 2,467.00
500 EA
MXP 4,241.00
MXP 2,467.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
MXP 2,467.00
500 EA
MXP 4,241.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.82
MXP 2,467.00
Check Cart for Availability
Materiales
PET
cap (plugseal)
conical bottom tube
esterilidad
sterile
Características
RCF 3600 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
envase
pack of 50
case of 500
fabricante / nombre comercial
Corning 430055
Parámetros
3600 × g max. RCF
D.E. × L
17.5 mm × 118.5 mm
tapón diám.
22.9 mm
22.9 mm , approx.
capacidad
15 mL
color
clear
natural
Adaptador
cap (Plug Seal)
Descripción general
Los tubos de centrífuga de 15 ml desechables Corning® están disponibles como tubos de tereftalato de polietileno (PET) con tapones de estanqueidad convencionales o tubos de polipropileno (PP) con tapones de estanqueidad o con los nuevos tapones CentriStar.
El tapón CentriStar tiene una parte superior fácil de poner y quitar y ofrece una ergonomía avanzada con estrías más anchas y un diseño con reborde. Todos los tubos vienen en una variedad de opciones de embalaje.
  • Estériles, con certificación de apirogenicidad y de ausencia de ADNasa y ARNasa.
  • Graduaciones impresas en negro y una gran mancha blanca para anotar
  • La fuerza centrífuga relativa (RCF) máxima para los tubos de PET es de 3 600 xg
Información legal
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Colin Charnock
Microorganisms, 9(1) (2021-01-07)
Plastic pollution has become one of the most critical environmental issues, as rapidly increasing production, compounded by persistence of plastic wastes in the environment, are outpacing efforts to keep ecosystems plastic-free. A switch to plastics more amenable to microbial attack