CLS3575BC
Corning® NBS™ 384 well microplates
NBS™ (non-binding surface), black polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid: no, pack of 10
Sinónimos:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
Seleccione un Tamaño
MXP 4,108.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 4,108.00
Productos recomendados
Materiales
black polystyrene
flat bottom
flat bottom black polystyrene wells
polystyrene
square black wells
esterilidad
non-sterile
non-sterile
Características
lid: no
lid: no
skirt
with generic barcode
envase
pack of 10
case of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 3575BC
volumen máximo
112 μL
tamaño
384 wells
pocillos
384 wells
volumen de trabajo
80 μL
color
black
idoneidad
suitable for (cell cuture)
tipo de unión
NBS™ (non-binding surface)
low binding surface
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)