CLS356539
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Cell Culture Flask
capacity 175 cm2
Sinónimos:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 40 ea (8 packs of 40)
fabricante / nombre comercial
Corning 356539
capacidad
175 cm2
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)