Documentos clave
CLS356536
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Cell Culture Flask
capacity 25 cm2, rectangular flask, canted neck, cap, with Blue Vented Cap
Sinónimos:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiales
rectangular flask
Características
cap with Blue Vented Cap
canted neck
envase
pkg of 50 ea (5 packs of 50)
fabricante / nombre comercial
Corning 356536
capacidad
25 cm2
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicación
Cell culture
Información legal
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)