CLS354559
Corning® BioCoat™ Fibronectin Culture Slide
capacity 4 well
Sinónimos:
slides, chambers
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 12 ea (3 packs )
fabricante / nombre comercial
Corning 354559
capacidad
4 well
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)