CLS354240
Corning® Cell-Tak(TM) Cell and Tissue Adhesive
pack of 1 mg
Sinónimos:
Tissue adhesive
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 1 mg
fabricante / nombre comercial
Corning 354240
Categorías relacionadas
Descripción general
Quality
Dopa: Protein ratio > 0.05
Source
Polyphenolic proteins secreted by Mytilus edulis
Molecular Weight
110-140 kD
Preparation and Storage
Stable for at least three months at 2° to 8°C. Do not freeze.
Handling
Recommended concentration - 1-5 μg/cm² of growth surface depending on cell type (guidelines for coating included with product).
Formulation
As a liquid in 5% acetic acid
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)