Documentos clave
CLS353872
Corning® Primaria Cell Culture Plate
size 96 well
About This Item
UNSPSC Code:
41122102
NACRES:
NB.13
material:
flat clear polystyrene
size:
96 well
sterility:
sterile
feature:
lid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
flat clear polystyrene
sterility
sterile
feature
lid
manufacturer/tradename
Corning 353872
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
size
96 well
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)