CLS139532HTC
Corning® high-temp PBT screw cap
For high temps, GL 32 solid top, with PTFE faced silicone liner
Seleccione un Tamaño
MXP 2,288.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 2,288.00
Productos recomendados
Materiales
PTFE liner
red PBT cap
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 10
Adaptador
GL 32 solid top
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)