CALOGERO human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
origen biológico
human blood
envase
tube of 5 μg 94070703-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94070703-1VL
etnicidad
Italian
género
male
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblastoid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
Descripción línea celular
Perfil del ADN
Cw: 2022
B: 4002
HLA DQA1: 102
HLA DPB1: 401
Perfil serológico
HLA A ief: 2.2
HLA C: 2
HLA B: 61
HLA B ief: 61
Bw4/bw6: 6
HLA DR: 16
HLA DR51: 51
HLA DQ: 5
HLA DP: 4
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)