OAW42
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85073102, human ovary, Epithelial
Sinónimos:
OAW-42 Cells
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human ovary
envase
tube of 5 μg 85073102-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85073102-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 86
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Perfil del ADN
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 12,13
D5S818: 11,12
D7S820: 8
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 15,16
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)