Ma-Mel-45a
13012486, human skin, Epithelial
About This Item
Nombre del producto
Ma-Mel-45a, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., from human skin, 13012486
origen biológico
human skin
descripción
Human melanoma, metastasis
envase
tube of 5 μg 13012486-DNA-5UG
pkg of vial of cells 13012486-1VL
modo de crecimiento
Adherent
morfología
Epithelial
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción línea celular
Perfil del ADN
Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 8
D16S539: 12
D5S818: 12
D7S820: 9,13
THO1: 7,8
TPOX: 11
vWA: 16,18
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)