Merck
C9640
Sigma-Aldrich
Z-DL-Trp
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H18N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
338.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCc3ccccc3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)