C9514
Chromosorb® W
Sinónimos:
Diatomaceous earth, flux-calcined
About This Item
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)