Merck
C9051
Sigma-Aldrich
Cobalt naphthenate
solution
Sinónimos:
Co-Naphthenate
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Formulario
solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/2C10H18O2.Co/c2*1-2-8-3-4-9(7-8)5-6-10(11)12;/h2*8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12);/q;;+2/p-2
Clave InChI
XSWKLHINRKWMTD-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Accelerator for polyester embedding media.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)