C7740
Anti-phospho-α-B Crystallin (14-25) (pSer19) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
rat, bovine, human, mouse
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10 μg/mL
indirect immunofluorescence: 5 μg/mL
western blot: 0.5 μg/mL using human cell extract
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer19)
Información sobre el gen
human ... CRYAB(1410)
mouse ... Cryab(12955)
rat ... Cryab(25420)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections) at a concentration of 10μg/mL
- Indirect immunofluorescence at a concentration of 5μg/mL
- Western blotting at a concentration of 0.5μg/mL using human cell extract
- It also used in 1- and 2-D immune blotting analysis.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)