C6491
Chrysomycin B
≥98% (HPLC), solid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
solubilidad
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: moderately soluble
methanol: moderately soluble
espectro de actividad antibiótica
neoplastics
Modo de acción
enzyme | inhibits
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(C)cc2C(=O)Oc3c(cc(OC)c4c(O)ccc([C@@H]5O[C@H](C)[C@H](O)[C@@](C)(O)[C@H]5O)c34)-c12
InChI
1S/C27H28O9/c1-11-8-15-19(17(9-11)33-4)14-10-18(34-5)21-16(28)7-6-13(20(21)22(14)36-26(15)31)23-25(30)27(3,32)24(29)12(2)35-23/h6-10,12,23-25,28-30,32H,1-5H3/t12-,23+,24+,25+,27-/m1/s1
Clave InChI
BJPYMDSMDBCKEP-QSMCFSHASA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)