Merck
C6422
Sigma-Aldrich
(±)-Cotinine-(methyl-d3)
Sinónimos:
1-(Methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10D3H9N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
179.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142207
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
98 atom % D
bp
250 °C/150 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
Clave InChI
UIKROCXWUNQSPJ-FIBGUPNXSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Major metabolite of nicotine in humans
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Thompson, J.A., et al.
Journal of Chromatographic Science, 231, 53-53 (1982)