Merck
C5876
Sigma-Aldrich
Z-Cys(Bzl)-OH
Sinónimos:
N-Cbz-S-benzyl-L-cysteine, Nα-Z-S-benzyl-L-cysteine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H19NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
345.41
Beilstein/REAXYS Number:
1155032
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CSCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)