C5015
m-Cresol
99% (GC)
Sinónimos:
1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Hydroxytoluene, 3-Methylphenol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
108.14
Beilstein:
506719
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Productos recomendados
densidad de vapor
3.72 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99% (GC)
temp. de autoignición
1036 °F
lim. expl.
1.06-1.35 %, 150 °F
índice de refracción
n20/D 1.541 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
densidad
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
Clave InChI
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?