Merck
C5002
Sigma-Aldrich
Z-Pro-Leu-Gly amide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H30N4O5
Número de CAS:
Peso molecular:
418.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2)C(=O)NCC(N)=O