Merck
C4759
Sigma-Aldrich
5(6)-Carboxytetramethylrhodamine N-hydroxysuccinimide ester
≥90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H25N3O7
Peso molecular:
527.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥90%
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN(C)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)N(C)C)c1
InChI
1S/C29H25N3O7/c1-30(2)17-6-9-21-23(14-17)37-24-15-18(31(3)4)7-10-22(24)29(21)20-8-5-16(13-19(20)28(36)38-29)27(35)39-32-25(33)11-12-26(32)34/h5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3
Clave InChI
CXYYHBMOVJJZTD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)