Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
12352200
Material:
Nylon
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
Nylon
General description
Specifically designed for gel casting. Wide jaws provide uniform pressure on glass plate-gasket assembly. Single- and dual-gel casting clamps accommodate different thicknesses and are not interchangeable.
Set of three (3). One set (three clamps) is sufficient for 10 cm wide mini-gels; two sets (six clamps) are necessary for standard 16.5 cm wide gels.
Set of three (3). One set (three clamps) is sufficient for 10 cm wide mini-gels; two sets (six clamps) are necessary for standard 16.5 cm wide gels.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?