Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9NO6
Número CAS:
Peso molecular:
191.14
EC Number:
258-825-9
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2417114
MDL number:
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c7-3(6(12)13)1-2(4(8)9)5(10)11/h2-3H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t3-/m0/s1
InChI key
UHBYWPGGCSDKFX-VKHMYHEASA-N
Gene Information
rat ... Grm2(24415)
Biochem/physiol Actions
Gamma-carboxy-L-glutamic acid (GLA) is used as a metabotropic glutamate receptor (mGluR) subtype ligand wherein GLA is a group-II mGlu2 receptor and group-III mGlu7, mGlu8 antagonist and group-III mGlu4, mGlu6 agonist.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?