Merck
C3876
Z-Ala-Phe
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H22N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
370.40
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
220-454-5
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
SMILES string
C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(O)=O
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)