Merck
C3407
Sigma-Aldrich
Cimetidine
Sinónimos:
SKF-92334
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16N6S
Número de CAS:
Peso molecular:
252.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN\C(NC#N)=N\CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
Clave InChI
AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)