Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Co(NO3)2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
291.03
EC Number:
233-402-1
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
grade
ACS reagent
assay
98.0-102.0%
impurities
≤0.01% Insoluble matter
mp
55 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.002%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.2%, Na: ≤0.05%, Ni: ≤0.15%, Pb: ≤0.002%, Zn: ≤0.01%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI key
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?