Merck
C2651
Sigma-Aldrich
Cyclo(His-Phe)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
284.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1N[C@@H](Cc2cnc[nH]2)C(=O)N[C@H]1Cc3ccccc3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)