Saltar a
C2276
Z-Gly-Pro-Arg p-nitroanilide acetate salt
protease substrate
Z-Gly-Pro-Arg p-nitroanilide acetate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
MXP 7,354.00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H34N8O7 · xC2H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
582.61 (free base basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
MXP 7,354.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C27H34N8O7.C2H4O2/c28-26(29)30-14-4-8-21(24(37)32-19-10-12-20(13-11-19)35(40)41)33-25(38)22-9-5-15-34(22)23(36)16-31-27(39)42-17-18-6-2-1-3-7-18;1-2(3)4/h1-3,6-7,10-13,21-22H,4-5,8-9,14-17H2,(H,31,39)(H,32,37)(H,33,38)(H4,28,29,30);1H3,(H,3,4)/t21-,22-;/m0./s1
InChI key
FPMAXHHYPVIJMC-VROPFNGYSA-N
Application
Z-Gly-Pro-Arg p-nitroanilide acetate salt has been used as a substrate in prostate-specific antigen (PSA) activation protease assay for determining enterokinase-PSA-trypsin (EK-PSA-TRP) activity and to perform kinetic experiments.[1] It has also been used as a substrate to measure the pancreatic trypsin activity chromogenically.[2]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P3169T6140G1013
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, colorless to yellow
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to yellow
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review