Merck
C2165
Supelco
Chlophedianol hydrochloride
Sinónimos:
2-Chloro-α-(2-dimethylaminoethyl)benzhydrol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H20ClNO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
326.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
SMILES string
Cl.CN(C)CCC(O)(c1ccccc1)c2ccccc2Cl
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)