Documentos clave
C1751
Sigma-Aldrich
N-Cbz-L-alanine
About This Item
EC Number:
UNSPSC Code:
12352200
storage temp.
2-8°C
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)