Documentos clave
BM991.8613.02
B Medical U501
Ultra Low Temperature Freezer
Sinónimos:
B Medical, Ultra Low Temperature Freezer
Seleccione un Tamaño
1 EACH
MXP 341,173.00
MXP 341,173.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
MXP 341,173.00
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
MXP 341,173.00
Check Cart for Availability
entrada CA/CC
220 V / 240 V, US 3-pin plug
Materiales
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Características
CE compliant
CSA approved
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
B Medical Systems
Parámetros
-40--86 °C temp. range
Al × An × P
78.27 in. × 33.27 in. × 40.91 in.
capacidad
21.118 ft3
peso
608.48 lb
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
  • Premium - Upright, Ultra Low Temperature Freeze
  • 3 ST Shelves
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel
  • Insulated Inner Doors
  • Proximity Card Access Control
  • Electronic Door Access
Aplicación
Laboratory Refrigeration
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)