Documentos clave
BM991.7705.01
B Medical MT12
Transport Device (Box)
About This Item
UNSPSC Code:
41103025
El producto BM991.7705.01 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
material
polyethylene device
feature
CE compliant: no
CSA approved
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
B Medical Systems
capacity
0.85 ft3
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
0.85 cu.ft., Passive, Transport Box, Capacity: (15) 450ml or (25) 270ml bag , Top Loading, Molded Polyethylene, Cold Life: up to 96.14 hrs. At +32°C /up to 56.5 hrs. At +43°C
Application
Cold Chain
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)