BM0033
BMS-665053
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-5-Chloro-1-(1-cyclopropylethyl)-3-(2,6-dichloro-4-(difluoromethoxy)phenylamino)-pyrazin-2(1H)-one, 5-Chloro-1-[(1S)-1-cyclopropylethyl]-3-[[2,6-dichloro-4-(difluoromethoxy)phenyl]amino]-2(1H)-pyrazinone
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D +16 to +21°, c = 0.4 in chloroform-d
color
white to light brown
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
ClC1=CC(OC(F)F)=CC(Cl)=C1NC2=NC(Cl)=CN([C@@H](C)C3CC3)C2=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)