Merck
BM0027
Sigma-Aldrich
BMS-870145
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
BMS 870145, BMS-870145-01, N-[2-[4-(4-Chlorophenyl)-5-fluoro-2,3-dihydro-7-hydroxy-3,3-dimethyl-1H-indol-1-yl]phenyl]-N′-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-urea
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H24ClF4N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
585.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
FC1=CC(O)=C2C(C(C)(C)CN2C3=C(NC(NC4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4)=O)C=CC=C3)=C1C5=CC=C(Cl)C=C5
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BMS-870145 is an orally available, potent and selective P2Y1 purinergic receptor antagonist.
BMS-870145 is an orally available, potent and selective P2Y1 purinergic receptor antagonist. BMS-870145 demonstrated similar antithrombotic efficacy with less bleeding compared with P2Y12 antagonist prasugrel in rabbits.
Características y beneficios
BMS-870145 is available through a partnership with Bristol-Myers Squibb (BMS). To learn more and view other BMS compounds, visit sigma.com/BMS.
Información legal
Sold for research purposes only under agreement from BMS.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)