Documentos clave
BM0009
Sigma-Aldrich
Avitriptan fumarate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-[3-[4-(5-Methoxy-4-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]propyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide (E)-2-butenedioate (1:1), BMS-180048, BMS180048
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H30N6O3S · C4H4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
574.65
Código UNSPSC:
12352200
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/C22H30N6O3S.C4H4O4/c1-23-32(29,30)15-17-5-6-20-19(12-17)18(13-25-20)4-3-7-27-8-10-28(11-9-27)22-21(31-2)14-24-16-26-22;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-6,12-14,16,23,25H,3-4,7-11,15H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Clave InChI
FMXXORRZIQGUIN-WLHGVMLRSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Avitriptan fumarate is a serotonin 5HT-1B/1D-receptor agonist with anti-migraine activity.
Avitriptan fumarate is a serotonin 5HT-1B/1D-receptor agonist.
Características y beneficios
Avitriptan is available through a partnership with Bristol-Myers Squibb (BMS). To learn more and view other BMS compounds, visit sigma.com/BMS.
Información legal
Sold for research purposes only under agreement from BMS.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Barbora Vyhlídalová et al.
International journal of molecular sciences, 21(8) (2020-04-23)
The efforts for therapeutic targeting of the aryl hydrocarbon receptor (AhR) have emerged in recent years. We investigated the effects of available antimigraine triptan drugs, having an indole core in their structure, on AhR signaling in human hepatic and intestinal