Merck
B7875
Sigma-Aldrich
S-Benzyl-L-cysteine ethyl ester hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17NO2S · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
275.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.CCOC(=O)C(N)CSCc1ccccc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)