Merck
B7271
Sigma-Aldrich
Bromothymol Blue sodium salt
ACS reagent
Sinónimos:
3′,3′′-dibromothymolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H27Br2NaO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
646.36
Beilstein/REAXYS Number:
6887926
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
grade
ACS reagent
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
solubility
clarity passes test
SMILES string
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C(=C2\C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
InChI key
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c